Key Documents
H2542
Sigma-Aldrich
Histone H3.3 human
Sinonimo/i:
Histone, Human
About This Item
Numero CAS:
Codice UNSPSC:
12352202
NACRES:
NA.25
Origine biologica
human
Livello qualitativo
Ricombinante
expressed in E. coli
Forma fisica
liquid
Concentrazione
1 mg/mL
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
−20°C
Informazioni sul gene
human ... H3-3A(3020)
Altre note
Supplied as 1 mg/mL in 20 mM NaPO4, pH 7.0, 0.3 M NaCl, 1 mM EDTA, and 1 mM DTT.
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 1