Documenti fondamentali
SML3808
Sigma-Aldrich
Firategrast
≥98% (HPLC)
Sinonimo/i:
SB 683699, T 0047, T-0047, (αS)-α-[(2,6-Difluorobenzoyl)amino]-4′-(ethoxymethyl)-2′,6′-dimethoxy[1,1′-biphenyl]-4-propanoic acid, (S)-2-(2,6-Difluorobenzamido)-3-(4′-(ethoxymethyl)-2′,6′-dimethoxy-[1,1′-biphenyl]-4-yl)propanoic acid, SB-683699
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C27H27F2NO6
Numero CAS:
Peso molecolare:
499.50
Codice UNSPSC:
51111800
Codice UNSPSC:
12352200
NACRES:
NA.77
Livello qualitativo
Saggio
≥98% (HPLC)
Stato
powder
Colore
white to beige
Solubilità
DMSO: 2 mg/mL, clear
Temperatura di conservazione
2-8°C
Azioni biochim/fisiol
Firategrast is an orally available, potent and selective antagonist of α4β1/α4β7 integrins. Firategrast inhibits α4β1/α4β7 integrin-mediated transferring of lymphocytes into the central nervous system (CNS). In phase II trial it demonstrated a reduction of new contrast enhancing MRI lesions in patients with relapsing remitting MS.
Orally available, potent and selective antagonist of α4β1/α4β7 integrins
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)