Documenti fondamentali
SML3779
Sigma-Aldrich
Methotrexate disodium salt
≥98% (HPLC)
Sinonimo/i:
Amethopterin sodium, N-[4-[[(2,4-Diamino-6-pteridinyl)methyl]methylamino]benzoyl]-L-glutamic acid disodium salt, Sodium methotrexate
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C20H20N8Na2O5
Numero CAS:
Peso molecolare:
498.40
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352200
NACRES:
NA.21
Livello qualitativo
Saggio
≥98% (HPLC)
Stato
powder
Condizioni di stoccaggio
desiccated
Colore
white to brown
Solubilità
H2O: 2 mg/mL, clear
Temperatura di conservazione
-10 to -25°C
Stringa SMILE
[Na].[Na].N([C@@H](CCC(=O)O)C(=O)O)C(=O)c1ccc(cc1)N(Cc2nc3c(nc(nc3N)N)nc2)C
InChI
HQRCOVOSZPGUCA-GXKRWWSZSA-N
Azioni biochim/fisiol
Folic acid antagonist that is used as an antineoplastic and antirheumatic drug
Methotrexate disodium salt is a potent is a folic acid antagonist that is used as an antineoplastic and antirheumatic drug. Methotrexate disodium salt is a potent inhibitor of dihydrofolate reductase.
Avvertenza
Hygroscopic
Pittogrammi
Skull and crossbonesHealth hazard
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Oral - Eye Irrit. 2 - Muta. 2 - Repr. 1B - Skin Irrit. 2
Codice della classe di stoccaggio
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)