Documenti fondamentali
SML3773
Sigma-Aldrich
PITCOIN1
≥98% (HPLC)
Sinonimo/i:
2-((4-Oxo-3-phenethyl-3,4-dihydropteridin-2-yl)thio)-N-(thiazol-2-yl)acetamide, 2-[[3,4-Dihydro-4-oxo-3-(2-phenylethyl)-2-pteridinyl]thio]-N-2-thiazolylacetamide
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C19H16N6O2S2
Numero CAS:
Peso molecolare:
424.50
Codice UNSPSC:
12352200
NACRES:
NA.21
Livello qualitativo
Saggio
≥98% (HPLC)
Stato
powder
Colore
white to beige
Solubilità
DMSO: 2 mg/mL, clear
Temperatura di conservazione
2-8°C
Azioni biochim/fisiol
PITCOIN1 is a cell permeable, potent, and highly selective inhibitor of Phosphatidylinositol 3-kinase type 2α (PI3KC2α) catalytic activity. Also, PITCOIN1 is a moderate inhibitor of PI3KC2γ and PI3KC2β. PITCOIN1 inhibits PI3KC2α-mediated synthesis of PI(3,4)P2 and PI(3)P. It exhibits potent antithrombotic activity by counteracting platelet membrane remodeling.
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)