SML3724
Troxerutin
≥97% (HPLC)
Sinonimo/i:
2-[3,4-bis(2-Hydroxyethoxy)phenyl]-3-[[6-O-(6-deoxy-α-L-mannopyranosyl)-β-D-glucopyranosyl]oxy]-5-hydroxy-7-(2-hydroxyethoxy)-4H-1-benzopyran-4-one, 7,3′,4′-tris[O-(2-hydroxyethyl)]rutin, Trihydroxyethylrutin, Troxerutinum, tri(hydroxyethyl)rutoside, trioxyethylrutin, vitaminP4
Saggio
≥97% (HPLC)
Forma fisica
powder
Colore
white to beige
Solubilità
DMSO: 2 mg/mL, clear
Temperatura di conservazione
-10 to -25°C
Azioni biochim/fisiol
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3