Key Documents
SML3696
Sigma-Aldrich
DHMEQ
new
≥98% (HPLC)
Sinonimo/i:
2-Hydroxy-N-[2-hydroxy-5-oxo-7-oxabicyclo[4.1.0]hept-3-en-3-yl]benzamide, DHM2EQ, Dehydroxymethylepoxyquinomicin, rel-2-Hydroxy-N-[(1R,2R,6R)-2-hydroxy-5-oxo-7-oxabicyclo[4.1.0]hept-3-en-3-yl]benzamide
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C13H11NO5
Numero CAS:
Peso molecolare:
261.23
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352200
Livello qualitativo
Saggio
≥98% (HPLC)
Forma fisica
powder
Colore
white to beige
Solubilità
DMSO: 2 mg/mL, clear
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
O[C@@H]1[C@@]2([H])[C@](C(C=C1NC(C3=C(C=CC=C3)O)=O)=O)([H])O2
Azioni biochim/fisiol
Potent, selective, and irreversible inhibitor of NF-κB that covalently binds to a cysteine residue.
DHMEQ is a potent, selective, and irreversible inhibitor of NF-κB that covalently binds to a cysteine residue. It inhibits inflammatory cytokine expression in mice models. DHMEQ is a potent and non/low toxic in vivo anti-inflammatory agent effective in number of animal models.
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3