5.30654
c-Rel Inhibitor, IT-603
Sinonimo/i:
c-Rel Inhibitor, IT-603, (5 Z)-5-((5-Bromo-2-hydroxy-3-methoxyphenyl)methylidene)-2-sulfanylideneimidazolidin-4-one, (5 Z)-5-(5-Bromo-2-hydroxy-3-methoxybenzylidene)-2-thioxo-4-imidazolidinone, IT603, (5Z)-5-((5-Bromo-2-hydroxy-3-methoxyphenyl)methylidene)-2-sulfanylideneimidazolidin-4-one, (5Z)-5-(5-Bromo-2-hydroxy-3-methoxybenzylidene)-2-thioxo-4-imidazolidinone, IT603
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
≥97% (HPLC)
Livello qualitativo
Forma fisica
powder
Produttore/marchio commerciale
Calbiochem®
Condizioni di stoccaggio
OK to freeze
protect from light
Colore
dark yellow
Solubilità
DMSO: 100 mg/mL
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
COC1=CC(=CC(=C1O)C=C2C(=O)NC(=S)N2)Br
Descrizione generale
Please note that the molecular weight for this compound is batch-specific due to variable water content.
Azioni biochim/fisiol
c-Rel
Confezionamento
Attenzione
Ricostituzione
WGK 3