SML3656
PAPTP trifluoroacetate
≥98% (HPLC)
Sinonimo/i:
(3-(4-(4-((7-Oxo-7H-furo[3,2-g]benzopyran-4-yl)oxy)butoxy)phenyl)propyl)triphenyl phosphonium trifluoroacetate, (3-(4-(4-(7-Oxo-7H-furo[3,2-g]chromen-4-yloxy)butoxy)phenyl)propyl)triphenylphosphonium trifluoroacetate
Saggio
≥98% (HPLC)
Stato
powder
Condizioni di stoccaggio
desiccated
Colore
white to beige
Temperatura di conservazione
-10 to -25°C
Stringa SMILE
O=C1C=CC2=C(C3=C(C=C2O1)OC=C3)OCCCCOC4=CC=C(C=C4)CCC[P+](C5=CC=CC=C5)(C6=CC=CC=C6)C7=CC=CC=C7
InChI
1S/C42H38O5P/c43-41-25-24-37-40(47-41)31-39-38(26-29-45-39)42(37)46-28-11-10-27-44-33-22-20-32(21-23-33)13-12-30-48(34-14-4-1-5-15-34,35-16-6-2-7-17-35)36-18-8-3-9-19-36/h1-9,14-26,29,31H,10-13,27-28,30H2/q+1
MHIFCBNYOHOSHK-UHFFFAOYSA-N
Azioni biochim/fisiol
Avvertenza
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)