Documenti fondamentali
SML3517
Sigma-Aldrich
Fluindione
≥98% (HPLC)
Sinonimo/i:
2-(4-Fluorophenyl)-1H-indene-1,3(2H)-dione, 2-(4-Fluorophenyl)indene-1,3-dione
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C15H9FO2
Numero CAS:
Peso molecolare:
240.23
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
51111800
Codice UNSPSC:
12352200
NACRES:
NA.77
Livello qualitativo
Saggio
≥98% (HPLC)
Stato
powder
Colore
white to beige
Solubilità
DMSO: 2 mg/mL, clear
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
O=C1C2=C(C(C1C3=CC=C(C=C3)F)=O)C=CC=C2
InChI
1S/C15H9FO2/c16-10-7-5-9(6-8-10)13-14(17)11-3-1-2-4-12(11)15(13)18/h1-8,13H
NASXCEITKQITLD-UHFFFAOYSA-N
Azioni biochim/fisiol
Fluindione is an orally active vitamin K antagonist (VKA) that exerts its in vivo anticoagulant efficacy by inhibiting the vitamin K epoxide reductase activity (VKOR IC50 = 6.6 nM) in a substrate-comeptitive manner.
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Lot/Batch Number
Ci dispiace, ma al momento non ci sono COA disponibili online per questo prodotto.
Visita l’Archivio dei documenti
Xuejie Chen et al.
Blood, 132(18), 1974-1984 (2018-08-10)
Warfarin, acenocoumarol, phenprocoumon, and fluindione are commonly prescribed oral anticoagulants for the prevention and treatment of thromboembolic disorders. These anticoagulants function by impairing the biosynthesis of active vitamin K-dependent coagulation factors through the inhibition of vitamin K epoxide reductase (VKOR).