Documenti fondamentali
SML3511
Sigma-Aldrich
S-217622
≥98% (HPLC)
Sinonimo/i:
(6E)-6-[(6-chloro-2-methyl-2H-indazol-5-yl)imino]dihydro-3-[(1-methyl-1H-1,2,4-triazol-3-yl)methyl]-1-[(2,4,5-trifluorophenyl)methyl]-1,3,5-Triazine-2,4(1H,3H)-dione, Ensitrelvir, S 217622
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C22H17ClF3N9O2
Numero CAS:
Peso molecolare:
531.88
Codice UNSPSC:
51111800
Codice UNSPSC:
12352200
NACRES:
NA.77
Livello qualitativo
Saggio
≥98% (HPLC)
Forma fisica
powder
Colore
white to beige
Solubilità
DMSO: 2 mg/mL, clear
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
O=C1N/C(N(C(N1CC2=NN(C=N2)C)=O)CC3=CC(F)=C(F)C=C3F)=N\C4=CC5=CN(N=C5C=C4Cl)C
Azioni biochim/fisiol
S-217622 is an orally available potent and selective noncovalent and nonpeptidic inhibitor of SARS-CoV-2 3C-like protease (3CLpro, or Mpro) that exhibits antiviral activity in vitro against varies variants of SARS-CoV-2 and other coronaviruses. S-217622 potently inhibits intrapulmonary replication of SARS-CoV-2 in mice.
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Visita l’Archivio dei documenti
Discovery of S-217622, a Noncovalent Oral SARS-CoV-2 3CL Protease Inhibitor Clinical Candidate for Treating COVID-19.
Journal of medicinal chemistry, 65(9), 6499-6512 (2022)