SML3492
Chromenone 1
≥98% (HPLC)
Sinonimo/i:
2-(1H-1,2,4-Triazol-1-yl)-3-[4-(trifluoromethyl)phenyl]-4H-1-benzopyran-4-one
Saggio
≥98% (HPLC)
Stato
powder
Colore
white to beige
Solubilità
DMSO: 2 mg/mL, clear
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
O=C1C(C2=CC=C(C=C2)C(F)(F)F)=C(OC3=CC=CC=C13)N4N=CN=C4
InChI
1S/C18H10F3N3O2/c19-18(20,21)12-7-5-11(6-8-12)15-16(25)13-3-1-2-4-14(13)26-17(15)24-10-22-9-23-24/h1-10H
KLOOVUXILKCLLC-UHFFFAOYSA-N
Azioni biochim/fisiol
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)