SML3424
DIM-C-pPhOH
≥98% (HPLC)
Sinonimo/i:
1,1-Bis(3′-indolyl)-1-(p-hydroxyphenyl)methane, 4-(Di-1H-indol-3-ylmethyl)phenol; (4-Hydroxyphenyl)bis(1H-indol-3-yl)methane, 7,7-Bis(3-indolyl)-p-cresol, C-DIM 8, CDIM8
Saggio
≥98% (HPLC)
Forma fisica
powder
Colore
off-white to pink
Solubilità
DMSO: 2 mg/mL
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
OC1=CC=C(C(C2=CNC3=C2C=CC=C3)C4=CNC5=C4C=CC=C5)C=C1
Azioni biochim/fisiol
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3