SML3420
KY-226
≥97% (HPLC)
Sinonimo/i:
4-((Biphenyl-4-ylmethylthio)methyl)-N-(hexylsulfonyl)benzamide, 4-(Biphenyl-4-ylmethylsulfanylmethyl)-N-(hexane-1-sulfonyl)benzoylamide, 4-[[([1,1′-Biphenyl]-4-ylmethyl)thio]methyl]-N-(hexylsulfonyl)benzamide
Saggio
≥97% (HPLC)
Stato
powder
Colore
white to beige
Solubilità
DMSO: 2 mg/mL, clear
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
O=C(NS(=O)(CCCCCC)=O)C1=CC=C(CSCC2=CC=C(C3=CC=CC=C3)C=C2)C=C1
InChI
1S/C27H31NO3S2/c1-2-3-4-8-19-33(30,31)28-27(29)26-17-13-23(14-18-26)21-32-20-22-11-15-25(16-12-22)24-9-6-5-7-10-24/h5-7,9-18H,2-4,8,19-21H2,1H3,(H,28,29)
MKXMABKUVSOEJF-UHFFFAOYSA-N
Azioni biochim/fisiol
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)