SML3408
EG00229 trifluoroacetate
≥98% (HPLC)
Sinonimo/i:
N2-[[3-[(2,1,3-Benzothiadiazol-4-ylsulfonyl)amino]-2-thienyl]carbonyl]-L-arginine trifluoroacetate
Saggio
≥98% (HPLC)
Stato
powder
Condizioni di stoccaggio
desiccated
Colore
white to beige
Temperatura di conservazione
−20°C
InChI
1S/C17H19N7O5S3.C2HF3O2/c18-17(19)20-7-2-4-11(16(26)27)21-15(25)14-10(6-8-30-14)24-32(28,29)12-5-1-3-9-13(12)23-31-22-9;3-2(4,5)1(6)7/h1,3,5-6,8,11,24H,2,4,7H2,(H,21,25)(H,26,27)(H4,18,19,20);(H,6,7)/t11-;/m0./s1
ZYQBITUOSRZDTG-MERQFXBCSA-N
Azioni biochim/fisiol
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)