Documenti fondamentali
SML3316
Sigma-Aldrich
TQS
≥98% (HPLC)
Sinonimo/i:
3a,4,5,9b-Tetrahydro-4-(1-naphthalenyl)-3H-cyclopenta[c]quinoline-8-sulfonamide
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C22H20N2O2S
Numero CAS:
Peso molecolare:
376.47
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352200
NACRES:
NA.77
Livello qualitativo
Saggio
≥98% (HPLC)
Stato
powder
Colore
white to beige
Solubilità
DMSO: 2 mg/mL, clear
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
NS(C1=CC2=C(NC(C3=CC=CC4=C3C=CC=C4)C5C2C=CC5)C=C1)(=O)=O
InChI
1S/C22H20N2O2S/c23-27(25,26)15-11-12-21-20(13-15)17-8-4-10-19(17)22(24-21)18-9-3-6-14-5-1-2-7-16(14)18/h1-9,11-13,17,19,22,24H,10H2,(H2,23,25,26)
SIZWDJIHABLBSP-UHFFFAOYSA-N
Azioni biochim/fisiol
TQS is a type-II positive allosteric modulator of α7 nAChR. TQS potentiates agonist-invoked responses, and dramatically reduces the rate of desensitization of α7 nAChR. The compound has no agonist activity alone. The EC50 for potentiation of submaximal doses of acetylcholine is 6.2µM.
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Lot/Batch Number
Ci dispiace, ma al momento non ci sono COA disponibili online per questo prodotto.
Visita l’Archivio dei documenti
Jaskiran K Gill et al.
Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 108(14), 5867-5872 (2011-03-26)
Conventional nicotinic acetylcholine receptor (nAChR) agonists, such as acetylcholine, act at an extracellular "orthosteric" binding site located at the interface between two adjacent subunits. Here, we present evidence of potent activation of α7 nAChRs via an allosteric transmembrane site. Previous