SML1167
4BP-TQS
≥98% (HPLC)
Sinonimo/i:
4-(4-Bromophenyl)-3a,4,5,9b-tetrahydro-3H-cyclopenta[c]quinoline-8-sulfonamide
Saggio
≥98% (HPLC)
Stato
powder
Colore
white to beige
Solubilità
DMSO: 20 mg/mL, clear
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
BrC1=CC=C(C2C(CC=C3)C3C(C=C(S(N)(=O)=O)C=C4)=C4N2)C=C1
InChI
1S/C18H17BrN2O2S/c19-12-6-4-11(5-7-12)18-15-3-1-2-14(15)16-10-13(24(20,22)23)8-9-17(16)21-18/h1-2,4-10,14-15,18,21H,3H2,(H2,20,22,23)
YNCXHXYZTLIZTO-UHFFFAOYSA-N
Azioni biochim/fisiol
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)