P6499
PNU-282987 hydrate
solid, ≥98% (HPLC)
Sinonimo/i:
N-(3R)-1-Azabicyclo[2.2.2]oct-3-yl-4-chloro-benzamide monohydrochloride hydrate
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
≥98% (HPLC)
Forma fisica
solid
Condizioni di stoccaggio
desiccated
Solubilità
DMSO: >10 mg/mL
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
Cl[H].[H]O[H].Clc1ccc(cc1)C(=O)N[C@H]2CN3CCC2CC3
InChI
1S/C14H17ClN2O.ClH.H2O/c15-12-3-1-11(2-4-12)14(18)16-13-9-17-7-5-10(13)6-8-17;;/h1-4,10,13H,5-9H2,(H,16,18);1H;1H2/t13-;;/m0../s1
OCWLMMBVXIESNP-GXKRWWSZSA-N
Applicazioni
Azioni biochim/fisiol
Caratteristiche e vantaggi
Avvertenza
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Articoli
Sigma-Aldrich offers many products related to nicotinic acetylcholine receptors for your research needs.