SML3143
CIGB-300 trifluoroacetate
≥95% (HPLC)
Sinonimo/i:
CIGB-325 trifluoroacetate, H-GRKKRRQRRRPPQ-βA-CWMSPRHLGTC-NH2 trifluoroacetate (βA = β-alanine; C15-C25 disulfide), H-Gly-Arg-Lys-Lys-Arg-Arg-Gln-Arg-Arg-Arg-Pro-Pro-Gln-βAla-Cys-Trp-Met-Ser-Pro-Arg-His-Leu-Gly-Thr-Cys-NH2 trifluoroacetate (Cys15-Cys25 disulfide), P15-Tat trifluoroacetate
Saggio
≥95% (HPLC)
Forma fisica
film
Colore
white to off-white
Temperatura di conservazione
−20°C
Azioni biochim/fisiol
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3