SML3088
MRK-016
≥98% (HPLC)
Sinonimo/i:
3-(1,1-Dimethylethyl)-7-(5-methyl-3-isoxazolyl)-2-[(1-methyl-1H-1,2,4-triazol-5-yl)methoxy]-pyrazolo[1,5-d][1,2,4]triazine, 3-tert-Butyl-7-(5-methylisoxazol-3-yl)-2-(1-methyl-1H-1,2,4-triazol-5-ylmethoxy)-pyrazolo[1,5-d][1,2,4]triazine, MRK 016, MRK016
Saggio
≥98% (HPLC)
Forma fisica
powder
Colore
white to beige
Solubilità
DMSO: 2 mg/mL, clear
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
CC(C)(C1=C2C=NN=C(N2N=C1OCC3=NC=NN3C)C4=NOC(C)=C4)C
Azioni biochim/fisiol
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3