Key Documents
SML3043
Sigma-Aldrich
XL188
≥98% (HPLC)
Sinonimo/i:
((R)-N-(3-((4-hydroxy-1-(3-phenylbutanoyl)piperidin-4-yl)methyl)-4-oxo-3,4-dihydroquinazolin-7-yl)-3-(4-methylpiperazin-1-yl)propanamide, N-[3,4-Dihydro-3-[[4-hydroxy-1-[(3R)-1-oxo-3-phenylbutyl]-4-piperidinyl]methyl]-4-oxo-7-quinazolinyl]-4-methyl-1-piperazinepropanamide, XL-188
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C32H42N6O4
Numero CAS:
Peso molecolare:
574.71
Codice UNSPSC:
12352200
Livello qualitativo
Saggio
≥98% (HPLC)
Forma fisica
powder
Colore
white to beige
Solubilità
DMSO: 2 mg/mL, clear
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
O=C1N(CC2(O)CCN(C(C[C@@H](C)C3=CC=CC=C3)=O)CC2)C=NC4=CC(NC(CCN5CCN(C)CC5)=O)=CC=C41
Azioni biochim/fisiol
XL188 is a highly selective and potent (IC50 90 nM) non covalent inhibitor of USP7 that binds to the USP7 active site. XL188 facilitates degradation of HDM2, and increases the levels of p53 and p21 in MCF7 cells.
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3