Key Documents
SML2887
Sigma-Aldrich
Firocoxib
≥98% (HPLC)
Sinonimo/i:
3-(Cyclopropyl-methoxy)-5,5-Dimethy l-4-(4-methylsulfonyl)phenyl)-5H-furan-2-one, 3-(Cyclopropylmethoxy)-5,5-dimethyl-4-(4-(methylsulfonyl)phenyl)furan-2(5H)-one, 3-(Cyclopropylmethoxy)-5,5-dimethyl-4-[4-(methylsulfonyl)phenyl]-2(5H)-furanone, ML 1785713, Previcox, 3-Cyclopropylmethoxy-4-(4-methanesulfonylphenyl)-5,5-dimethyl-5H-furan-2-one
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C17H20O5S
Numero CAS:
Peso molecolare:
336.40
Beilstein:
8335837
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352200
Livello qualitativo
Saggio
≥98% (HPLC)
Forma fisica
powder
Colore
white to beige
Solubilità
DMSO: 2 mg/mL, clear
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
O=S(C1=CC=C(C2=C(OCC3CC3)C(OC2(C)C)=O)C=C1)(C)=O
InChI
1S/C17H20O5S/c1-17(2)14(12-6-8-13(9-7-12)23(3,19)20)15(16(18)22-17)21-10-11-4-5-11/h6-9,11H,4-5,10H2,1-3H3
FULAPETWGIGNMT-UHFFFAOYSA-N
Azioni biochim/fisiol
Firocoxib is an orally available non-steroidal anti-inflammatory drug (NSAID) that selectively and potently inhibits cyclooxygenase-2-(COX-2). Firocoxib is approved to use in dogs and horses.
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3