Key Documents
SML2814
Sigma-Aldrich
UNC7145
≥98% (HPLC)
Sinonimo/i:
3-Oxo-3,4-dihydro-2H-benzo[1,4]oxazine-7-carboxylic acid isopropyl-[4-(pyrimidin-4-ylcarbamoyl)-benzyl]-amide
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C24H23N5O4
Numero CAS:
Peso molecolare:
445.47
Codice UNSPSC:
12352200
NACRES:
NA.77
Livello qualitativo
Saggio
≥98% (HPLC)
Forma fisica
powder
Colore
white to beige
Solubilità
DMSO: 2 mg/mL, clear
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
O=C(C1=CC=C(CN(C(C)C)C(C2=CC3=C(NC(CO3)=O)C=C2)=O)C=C1)NC4=CC=NC=N4
Azioni biochim/fisiol
UNC7145 is a closely-related negative control for potent and selective antagonist of NSD2-PWWP1.
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3