SML1879
A-395N
≥98% (HPLC)
Sinonimo/i:
(3S,4R)-1-Benzyl-N,N-dimethyl-4-(4-(4-(methylsulfonyl)piperazin-1-yl)phenyl)pyrrolidin-3-amine, (3S,4R)-{1-Benzyl-4-[4-(4-methanesulfonyl-piperazin-1-yl)-phenyl]-pyrrolidin-3-yl}-dimethyl-amine
Saggio
≥98% (HPLC)
Stato
powder
Attività ottica
[α]/D +1.0 to +3.0°, c = 1 in chloroform-d
Colore
white to beige
Solubilità
DMSO: 10 mg/mL, clear
Temperatura di conservazione
2-8°C
Azioni biochim/fisiol
A-395, the active enantiomer, is available from Sigma. To learn more about and purchase A-395, click here.
To learn about other SGC chemical probes for epigenetic targets, visit sigma.com/sgc
Caratteristiche e vantaggi
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Codice della classe di stoccaggio
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)