SML2732
DO34
≥98% (HPLC)
Sinonimo/i:
(2-Benzyl-4-{[(2-methyl-2-propanyl)oxy]carbonyl}piperazinyl){4-[(4-trifluoromethoxy)phenyl]-1H-1,2,3-triazol-1-yl}methanone, 3-(Phenylmethyl)-4-[[4-[4-(trifluoromethoxy)phenyl]-1H-1,2,3-triazol-1-yl]carbonyl]-1-piperazinecarboxylic acid, 1,1-dimethylethyl ester
Saggio
≥98% (HPLC)
Stato
powder
Colore
white to beige
Solubilità
DMSO: 2 mg/mL, clear
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
O=C(N1CCN(CC1CC2=CC=CC=C2)C(OC(C)(C)C)=O)N3N=NC(C4=CC=C(C=C4)OC(F)(F)F)=C3
InChI
1S/C26H28F3N5O4/c1-25(2,3)38-24(36)32-13-14-33(20(16-32)15-18-7-5-4-6-8-18)23(35)34-17-22(30-31-34)19-9-11-21(12-10-19)37-26(27,28)29/h4-12,17,20H,13-16H2,1-3H3
CQGMWUWJVBKTRM-UHFFFAOYSA-N
Azioni biochim/fisiol
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)