SML2713
MU1210
≥98% (HPLC)
Sinonimo/i:
1-Methyl-4-(9-(3-(pyridin-4-yl)-phenyl)-7-oxa-2-aza-bicyclo[4.3.0]nona-1,3,5,8-tetraen-3-yl)-1H-pyrazole, 5-(1-Methyl-1H-pyrazol-4-yl)-3-(3-(pyridin-4-yl)phenyl)furo[3,2-b]pyridine, VN339
Saggio
≥98% (HPLC)
Stato
powder
Colore
white to beige
Solubilità
DMSO: 2 mg/mL, clear
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
CN(N=C1)C=C1C2=CC=C3C(C(C4=CC=CC(C5=CC=NC=C5)=C4)=CO3)=N2
InChI
1S/C22H16N4O/c1-26-13-18(12-24-26)20-5-6-21-22(25-20)19(14-27-21)17-4-2-3-16(11-17)15-7-9-23-10-8-15/h2-14H,1H3
HEAGNKNMQVIVMM-UHFFFAOYSA-N
Azioni biochim/fisiol
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)