Documenti fondamentali
SML2516
Sigma-Aldrich
Valrubicin
Sinonimo/i:
Trifluoroacetyladriamycin 14-valerate
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C34H36F3NO13
Numero CAS:
Peso molecolare:
723.64
Codice UNSPSC:
12352200
NACRES:
NA.77
Stato
powder or crystals
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
FC(F)(F)C(=O)NC1C(C(OC(C1)O[C@H]2C[C@](Cc3c2c(c4c(c3O)C(=O)c5c(c(ccc5)OC)C4=O)O)(O)C(=O)COC(=O)CCCC)C)O
InChI
1S/C34H36F3NO13/c1-4-5-9-21(40)49-13-20(39)33(47)11-16-24(19(12-33)51-22-10-17(27(41)14(2)50-22)38-32(46)34(35,36)37)31(45)26-25(29(16)43)28(42)15-7-6-8-18(48-3)23(15)30(26)44/h6-8,14,17,19,22,27,41,43,45,47H,4-5,9-13H2,1-3H3,(H,38,46)/t14?,17?,19-,22?,27?,33-/m0/s1
ZOCKGBMQLCSHFP-ZQUOIQDWSA-N
Azioni biochim/fisiol
Valrubicin is a semisynthetic derivative of the antineoplastic anthracycline antibiotic doxorubicin. Valrubicin is converted intracytoplasmically into N-trifluoroacetyladriamycin, which interacts with topoisomerase II, stabilizing the complex between the enzyme and DNA and causing cell cycle arrest.
Pittogrammi
Health hazardExclamation mark
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Carc. 1B - Muta. 1B - Repr. 1B
Codice della classe di stoccaggio
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)