Documenti fondamentali
SML2481
Sigma-Aldrich
BI-9321 Hydrochloride
≥98% (HPLC)
Sinonimo/i:
{4-[5-(7-fluoroquinolin-4-yl)-1-methyl-1H-imidazol-4-yl]-3,5-dimethylphenyl}-methanamine Hydrochloride
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C22H21FN4 · xHCl
Peso molecolare:
360.43 (free base basis)
Codice UNSPSC:
12352200
NACRES:
NA.77
Livello qualitativo
Saggio
≥98% (HPLC)
Stato
powder
Condizioni di stoccaggio
desiccated
Colore
white to very dark green-yellow
Solubilità
DMSO: 2 mg/mL, clear
Temperatura di conservazione
−20°C
Azioni biochim/fisiol
BI-9321 is a highly selective and potent inhibitor of histone lysine methyltransferase NSD3 PWWP-1 domain that binds to methylated Lysine residue.
highly selective and potent inhibitor of histone lysine methyltransferase NSD3 PWWP-1 domain
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)