SML2422
Sophocarpine
≥95% (HPLC)
Sinonimo/i:
(-)-Sophocarpine, 13,14-Didehydromatridin-15-one, SC
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
Sophora alopecuroides
Saggio
≥95% (HPLC)
Stato
powder
Attività ottica
[α]/D -26 to -35°, c = 0.5 in ethanol
Colore
white to beige
Solubilità
DMSO: 2 mg/mL, clear
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
[Br-].N21[C@@H]3[C@@H]([C@@H]4N(C[C@@H]3CCC2)C(=O)C=CC4)CCC1.[H+]
InChI
1S/C15H22N2O.BrH/c18-14-7-1-6-13-12-5-3-9-16-8-2-4-11(15(12)16)10-17(13)14;/h1,7,11-13,15H,2-6,8-10H2;1H/t11-,12+,13+,15-;/m0./s1
NBBQEIQEBNYSFK-PUILLJIJSA-N
Azioni biochim/fisiol
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Oral
Codice della classe di stoccaggio
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK 1
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)