SML2411
KPR-2579
≥98% (HPLC)
Sinonimo/i:
(αR)-α-[Benzoyl[(1R)-1-(3,5-difluorophenyl)ethyl]amino]-benzeneacetamide, N-((R)-2-Amino-2-oxo-1-phenylethyl)-N-((R)-1-(3,5-difluorophenyl)ethyl)benzamide, N-((R)-Carbamoylphenylmethyl)-N-[(R)-1-(3,5-difluorophenyl)ethyl]benzamide
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
≥98% (HPLC)
Stato
powder
Attività ottica
[α]/D +124 to +136°, c = c=1 in chloroform-d
Colore
white to beige
Solubilità
DMSO: 2 mg/mL, clear
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
O=C(C1=CC=CC=C1)N([C@H](C)C2=CC(F)=CC(F)=C2)[C@H](C3=CC=CC=C3)C(N)=O
InChI
1S/C23H20F2N2O2/c1-15(18-12-19(24)14-20(25)13-18)27(23(29)17-10-6-3-7-11-17)21(22(26)28)16-8-4-2-5-9-16/h2-15,21H,1H3,(H2,26,28)/t15-,21-/m1/s1
NNXPFEMWLZLAHM-QVKFZJNVSA-N
Azioni biochim/fisiol
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)