SML2254
J-113397
≥98% (HPLC)
Sinonimo/i:
1-[(3R,4R)-1-(Cyclooctylmethyl)-3-(hydroxymethyl)-4-piperidinyl]-3-ethyl-1,3-dihydro-2H-benzimidazol-2-one
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
≥98% (HPLC)
Stato
powder
Attività ottica
[α]/D +7 to +10°, c = 1 in isopropanol
Condizioni di stoccaggio
desiccated
Colore
white to beige
Solubilità
DMSO: 2 mg/mL, clear
Temperatura di conservazione
room temp
Stringa SMILE
CCN1C2=CC=CC=C2N([C@H]3[C@H](CO)CN(CC4CCCCCCC4)CC3)C1=O
InChI
1S/C24H37N3O2/c1-2-26-22-12-8-9-13-23(22)27(24(26)29)21-14-15-25(17-20(21)18-28)16-19-10-6-4-3-5-7-11-19/h8-9,12-13,19-21,28H,2-7,10-11,14-18H2,1H3/t20-,21+/m0/s1
MBGVUMXBUGIIBQ-LEWJYISDSA-N
Azioni biochim/fisiol
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)