N1771
nor-Binaltorphimine dihydrochloride
≥98% (TLC), solid, κ-opioid receptor antagonist
Sinonimo/i:
nor-BNI dihydrochloride
About This Item
Prodotti consigliati
product name
nor-Binaltorphimine dihydrochloride,
Forma fisica
solid
Livello qualitativo
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
Cl[H].Cl[H].Oc1ccc2C[C@H]3N(CC[C@@]45[C@@H](Oc1c24)c6[nH]c7[C@@H]8Oc9c(O)ccc%10C[C@H]%11N(CC[C@@]8(c9%10)[C@@]%11(O)Cc7c6C[C@@]35O)CC%12CC%12)CC%13CC%13
InChI
1S/C40H43N3O6.2ClH/c44-25-7-5-21-13-27-39(46)15-23-24-16-40(47)28-14-22-6-8-26(45)34-30(22)38(40,10-12-43(28)18-20-3-4-20)36(49-34)32(24)41-31(23)35-37(39,29(21)33(25)48-35)9-11-42(27)17-19-1-2-19;;/h5-8,19-20,27-28,35-36,41,44-47H,1-4,9-18H2;2*1H/t27-,28-,35+,36+,37+,38+,39-,40-;;/m1../s1
JOJPJLHRMGPDPV-LZQROVCBSA-N
Informazioni sul gene
human ... OPRK1(4986)
Azioni biochim/fisiol
Caratteristiche e vantaggi
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3