SML2090
NAMI-A
≥98% ruthenium (Ru) basis (elemental analysis)
Sinonimo/i:
1H-Imidazole (OC-6-11)-tetrachloro(1H-imidazole-κN3)[1,1′-(sulfinyl-κS)bis[methane]]ruthenate(1-) (1:1), ImH[trans-RuCl4(DMSO)Im], Imidazolium trans-imidazoledimethyl sulfoxide-tetrachlororuthenate
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
≥98% ruthenium (Ru) basis (elemental analysis)
Stato
powder
Condizioni di stoccaggio
desiccated
Colore
faint red to dark brown
Solubilità
H2O: 2 mg/mL, clear
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
CS(C)=O.Cl[Ru](Cl)(Cl)Cl.N1=CNC=C1.C2=[NH+]C=CN2
InChI
HIAWXYSWERGOAJ-UHFFFAOYSA-K
Azioni biochim/fisiol
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)