SML2047
BPAM344
≥98% (HPLC)
Sinonimo/i:
BPAM344, 4-Cyclopropyl-3,4-dihydro-7-fluoro-2H-1,2,4-benzothiadiazine 1,1-dioxide
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
≥98% (HPLC)
Stato
powder
Colore
white to beige
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
O=S1(C2=CC(F)=CC=C2N(C3CC3)CN1)=O
InChI
1S/C10H11FN2O2S/c11-7-1-4-9-10(5-7)16(14,15)12-6-13(9)8-2-3-8/h1,4-5,8,12H,2-3,6H2
FLTMTBPCYAZIKM-UHFFFAOYSA-N
Azioni biochim/fisiol
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)