SML1988
TASIN-1 hydrochloride
≥98% (HPLC)
Sinonimo/i:
1′-(4-Methoxyphenylsulfonyl)-4-methyl-1,4′-bipiperidine hydrochloride, 1,4′-Bipiperidine, 1′-[(4-methoxyphenyl)sulfonyl]-4-methyl-, hydrochloride, Truncated APC Selective INhibitor-1
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
≥98% (HPLC)
Stato
powder
Condizioni di stoccaggio
desiccated
protect from light
Colore
white to beige
Solubilità
H2O: 2 mg/mL, clear
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
CC(CC1)CCN1C(CC2)CCN2S(C3=CC=C(OC)C=C3)(=O)=O.[H]Cl
InChI
TXDTUQPRRXNCLP-UHFFFAOYSA-N
Azioni biochim/fisiol
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)