SML1930
CORM-401
Sinonimo/i:
Mn(CO)4{S2CNMe(CH2CO2H)}, Tetracarbonyl[N-(dithiocarboxy-?S,?S′)-N-methylglycine]manganate
About This Item
Prodotti consigliati
Stato
powder
Livello qualitativo
Condizioni di stoccaggio
protect from light
Colore
light yellow to dark yellow
Solubilità
DMSO: 10 mg/mL, clear
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
CN(CC(O)=O)C1=S=[Mn-4]([C+]=O)([C+]=O)([C+]=O)([C+]=O)S1
Azioni biochim/fisiol
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)