SML1854
Banoxantrone dihydrochloride
≥98% (HPLC)
Sinonimo/i:
1,4-Bis[[2-(dimethyloxidoamino)ethyl]amino]-5,8-dihydroxy-9,10-anthracenedione, AQ4N dihydrochloride
Saggio
≥98% (HPLC)
Stato
powder
Condizioni di stoccaggio
desiccated
Colore
blue
Solubilità
H2O: 3 mg/mL, clear (warmed)
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
O=C1C2=C(C(NCC[N+](C)([O-])C)=CC=C2NCC[N+]([O-])(C)C)C(C3=C(O)C=CC(O)=C31)=O.[H]Cl.[H]Cl
InChI
1S/C22H28N4O6.2ClH/c1-25(2,31)11-9-23-13-5-6-14(24-10-12-26(3,4)32)18-17(13)21(29)19-15(27)7-8-16(28)20(19)22(18)30;;/h5-8,23-24,27-28H,9-12H2,1-4H3;2*1H
SBWCPHUXRZRTDP-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
Azioni biochim/fisiol
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)