SML1565
A-196
≥98% (HPLC)
Sinonimo/i:
Cyclopentyl-(6,7-dichloro-4-pyridin-4-yl-phthalazin-1-yl)-amine
Saggio
≥98% (HPLC)
Stato
powder
Colore
white to light brown
Solubilità
DMSO: 5 mg/mL, clear (warmed)
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
ClC1=C(Cl)C=C(C(C2=CC=NC=C2)=NN=C3NC4CCCC4)C3=C1
InChI
1S/C18H16Cl2N4/c19-15-9-13-14(10-16(15)20)18(22-12-3-1-2-4-12)24-23-17(13)11-5-7-21-8-6-11/h5-10,12H,1-4H2,(H,22,24)
ABGOSOMRWSYAOB-UHFFFAOYSA-N
Azioni biochim/fisiol
SGC2043 is the negative control for the active probe, A-196. To request a sample of the negative control from the SGC, click here.
To learn about other SGC chemical probes for epigenetic targets, visit sigma.com/sgc
Caratteristiche e vantaggi
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Oral
Codice della classe di stoccaggio
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)