SML1462
Practolol
≥95% (HPLC)
Sinonimo/i:
(±)-Practolol, 1-(4-Acetamidophenoxy)-3-isopropylamino-2-propanol, 4′-[2-Hydroxy-3-(isopropylamino)propoxy]acetanilidex, AY 21011, Dalzic, ICI 50172, N-[4-[2-Hydroxy-3-[(1-methylethyl)amino]propoxy]phenyl]acetamide
Saggio
≥95% (HPLC)
Forma fisica
powder
Colore
white to beige
Solubilità
DMSO: 15 mg/mL, clear
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
CC(NC1=CC=C(OCC(O)CNC(C)C)C=C1)=O
InChI
1S/C14H22N2O3/c1-10(2)15-8-13(18)9-19-14-6-4-12(5-7-14)16-11(3)17/h4-7,10,13,15,18H,8-9H2,1-3H3,(H,16,17)
DURULFYMVIFBIR-UHFFFAOYSA-N
Azioni biochim/fisiol
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3