Documenti fondamentali
SML1195
Sigma-Aldrich
Palonosetron hydrochloride
≥98% (HPLC)
Sinonimo/i:
(3aS)-2-[(3S)-Quinuclidin-3-yl]-2,3,3a,4,5,6-hexahydro-1H-benzo[de]isoquinolin-1-one hydrochloride, (3aS)-2-[(3S)-1-Azabicyclo[2.2.2]oct-3-yl]-2,3,3a,4,5,6-hexahydro-1H-Benz[de]isoquinolin-1-one hydrochloride (1:1), RS 25259-197
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C19H24N2O · HCl
Numero CAS:
Peso molecolare:
332.87
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352200
ID PubChem:
NACRES:
NA.77
Livello qualitativo
Saggio
≥98% (HPLC)
Stato
powder
Attività ottica
[α]/D -90 to -110°, c = 0.4 in H2O
Condizioni di stoccaggio
desiccated
protect from light
Colore
white to beige
Solubilità
H2O: 20 mg/mL, clear
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
O=C1N([C@H]2C3CCN(CC3)C2)C[C@]4([H])C5=C1C=CC=C5CCC4.[H]Cl
InChI
1S/C19H24N2O.ClH/c22-19-16-6-2-4-14-3-1-5-15(18(14)16)11-21(19)17-12-20-9-7-13(17)8-10-20;/h2,4,6,13,15,17H,1,3,5,7-12H2;1H/t15-,17-;/m1./s1
OLDRWYVIKMSFFB-SSPJITILSA-N
Informazioni sul gene
human ... HTR3A(3359)
Azioni biochim/fisiol
Palonosetron is a potent and selective 5-HT3 receptor antagonist (Aloxi) used in the prevention and treatment of chemotherapy-induced nausea and vomiting (CINV).
Palonosetron is a potent and selective 5-HT3 receptor antagonist.
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Jing Ma et al.
FASEB journal : official publication of the Federation of American Societies for Experimental Biology, 33(12), 13560-13571 (2019-10-02)
So far, a comprehensive animal model that can mimic both the central and peripheral pathophysiological changes of irritable bowel syndrome (IBS) is lacking. Here, we developed a novel IBS rat model combining trinitro-benzene-sulfonic acid (TNBS) and chronic unpredictable mild stress