SML1160
CD40-TRAF6 signaling inhibitor
≥98% (HPLC)
Sinonimo/i:
3-[(2,5-Dimethylphenyl)amino]-1-phenyl-2-propen-1-one, Compound 6877002
Saggio
≥98% (HPLC)
Forma fisica
powder
Colore
white to beige
Solubilità
DMSO: 20 mg/mL, clear
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
O=C(C1=CC=CC=C1)/C=N/C2=CC(C)=CC=C2C
InChI
1S/C16H15NO/c1-12-8-9-13(2)15(10-12)17-11-16(18)14-6-4-3-5-7-14/h3-11H,1-2H3/b17-11+
WIFPLULEUNBSTE-GZTJUZNOSA-N
Applicazioni
Azioni biochim/fisiol
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3