341291
Kp7-6
≥98% (HPLC), lyophilized powder, Fas/FasL antagonist, Calbiochem®
Sinonimo/i:
Fas/FasL Antagonist, Kp7-6, H-YC*DEHFC*Y-OH, Cyclic [Cys-Cys disulfide], Kp7-6
About This Item
Nome del prodotto
Fas/FasL Antagonist, Kp7-6, The Fas/FasL Antagonist, Kp7-6 controls the biological activity of Fas/FasL. This small molecule/inhibitor is primarily used for Cancer applications.
Livello qualitativo
Saggio
≥98% (HPLC)
Stato
lyophilized powder
Produttore/marchio commerciale
Calbiochem®
Condizioni di stoccaggio
OK to freeze
desiccated (hygroscopic)
protect from light
Colore
white
Solubilità
DMSO: 5 mg/mL
Condizioni di spedizione
ambient
Temperatura di conservazione
2-8°C
Descrizione generale
Azioni biochim/fisiol
Fas/FasL-mediated cellular apoptotic signals
Confezionamento
Attenzione
Sequenza
Stato fisico
Ricostituzione
Altre note
Hasegawa, A., et al. 2004. Proc. Natl. Acad. Sci. USA101, 6599.
WGK 1