SML1138
IKK-16 dihydrochloride
≥98% (HPLC)
Sinonimo/i:
N-(4-Pyrrolidin-1-yl-piperidin-1-yl)-[4-(4-benzo[b]thiophen-2-yl-pyrimidin-2-ylamino)phenyl]carboxamide dihydrochloride, IKK16 hydrochloride
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
≥98% (HPLC)
Forma fisica
powder
Condizioni di stoccaggio
desiccated
Colore
white to beige
Solubilità
DMSO: 20 mg/mL, clear
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
O=C(N1CCC(N2CCCC2)CC1)C3=CC=C(NC4=NC=CC(C5=CC(C=CC=C6)=C6S5)=N4)C=C3.C
InChI
1S/C28H29N5OS.CH4/c34-27(33-17-12-23(13-18-33)32-15-3-4-16-32)20-7-9-22(10-8-20)30-28-29-14-11-24(31-28)26-19-21-5-1-2-6-25(21)35-26;/h1-2,5-11,14,19,23H,3-4,12-13,15-18H2,(H,29,30,31);1H4
YJGZKHHCMOHIFA-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
Azioni biochim/fisiol
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3