SML1101
Nedocromil sodium
≥98% (HPLC)
Sinonimo/i:
9-Ethyl-6,9-dihydro-4,6-dioxo-10-propyl-4H-pyrano[3,2-g]quinoline-2,8-dicarboxylic acid sodium salt, Nedocromil disodium salt
Saggio
≥98% (HPLC)
Forma fisica
powder
Condizioni di stoccaggio
desiccated
Colore
, white to beige to brown
Solubilità
H2O: 20 mg/mL, clear
Temperatura di conservazione
2-8°C
InChI
1S/C19H17NO7.2Na/c1-3-5-9-16-10(13(21)7-12(18(23)24)20(16)4-2)6-11-14(22)8-15(19(25)26)27-17(9)11;;/h6-8H,3-5H2,1-2H3,(H,23,24)(H,25,26);;/q;2*+1/p-2
JQEKDNLKIVGXAU-UHFFFAOYSA-L
Azioni biochim/fisiol
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3