SML1003
K145 hydrochloride
≥98% (HPLC)
Sinonimo/i:
3-(2-Amino-ethyl)-5-[3-(4-butoxyl-phenyl)-propylidene]-thiazolidine-2,4-dione hydrochloride
Saggio
≥98% (HPLC)
Stato
powder
Colore
white to beige
Solubilità
DMSO: 20 mg/mL, clear
Temperatura di conservazione
2-8°C
InChI
1S/C18H24N2O3S.ClH/c1-2-3-13-23-15-9-7-14(8-10-15)5-4-6-16-17(21)20(12-11-19)18(22)24-16;/h6-10H,2-5,11-13,19H2,1H3;1H/b16-6-;
HADFDMGQKBGVAV-NKBLJONXSA-N
Descrizione generale
Applicazioni
Azioni biochim/fisiol
Caratteristiche e vantaggi
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)