Documenti fondamentali
SML0933
Sigma-Aldrich
OL-135
≥98% (HPLC)
Sinonimo/i:
1-Oxo-1-[5-(2-pyridyl)oxazol-2-yl]-7-phenylheptane, 7-Phenyl-1-[5-(2-pyridinyl)-2-oxazolyl]-1-heptanone, OL 135
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C21H22N2O2
Numero CAS:
Peso molecolare:
334.41
Codice UNSPSC:
12352200
NACRES:
NA.77
Livello qualitativo
Saggio
≥98% (HPLC)
Forma fisica
powder
Colore
white to beige
Solubilità
DMSO: 5 mg/mL, clear (warmed)
Temperatura di conservazione
2-8°C
InChI
1S/C21H22N2O2/c24-19(14-7-2-1-4-10-17-11-5-3-6-12-17)21-23-16-20(25-21)18-13-8-9-15-22-18/h3,5-6,8-9,11-13,15-16H,1-2,4,7,10,14H2
ILOIOIGZFHGSMS-UHFFFAOYSA-N
Azioni biochim/fisiol
OL-135 is a CNS penetrant, highly potent and selective reversible inhibitor of FAAH devoid of CB1, CB2 and μ and δ opioid receptors activities that increases the analgesic and hypothermic activity of anandamide.
Caratteristiche e vantaggi
This compound is a featured product for Neuroscience research. Click here to discover more featured Neuroscience products. Learn more about bioactive small molecules for other areas of research at sigma.com/discover-bsm.
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Aquatic Chronic 4
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3