SML0929
HS38
≥95% (HPLC)
Sinonimo/i:
2-[[1-(3-Chlorophenyl)-4,5-dihydro-4-oxo-1H-pyrazolo[3,4-d]pyrimidin-6-yl]thio]-propanamide, 2-[[1-(3-Chlorophenyl)-4-oxo-5H-pyrazolo[5,4-d]pyrimidin-6-yl]sulfanyl]propanamide
Saggio
≥95% (HPLC)
Stato
powder
Colore
white to beige
Solubilità
DMSO: 5 mg/mL, clear (warmed)
Temperatura di conservazione
2-8°C
Azioni biochim/fisiol
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)