SML0694
BX-795 hydrochloride
≥98% (HPLC)
Sinonimo/i:
N-[3-[[5-iodo-4-[[3-[(2-thienylcarbonyl)amino]propyl]amino]-2-pyrimidinyl]amino]phenyl]-1-Pyrrolidinecarboxamide hydrochloride
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
≥98% (HPLC)
Forma fisica
powder
Condizioni di stoccaggio
desiccated
Colore
white to light brown
Solubilità
DMSO: 15 mg/mL, clear
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
Cl.Ic1cnc(Nc2cccc(NC(=O)N3CCCC3)c2)nc1NCCCNC(=O)c4cccs4
InChI
1S/C23H26IN7O2S/c24-18-15-27-22(30-20(18)25-9-5-10-26-21(32)19-8-4-13-34-19)28-16-6-3-7-17(14-16)29-23(33)31-11-1-2-12-31/h3-4,6-8,13-15H,1-2,5,9-12H2,(H,26,32)(H,29,33)(H2,25,27,28,30)
VAVXGGRQQJZYBL-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
Azioni biochim/fisiol
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3