SML0525
kb-NB142-70
≥97% (HPLC)
Sinonimo/i:
3,4-Dihydro-9-hydroxy-[1]benzothieno[2,3-f]-1,4-thiazepin-5(2H)-one
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
≥97% (HPLC)
Stato
powder
Colore
white to beige
Solubilità
DMSO: 10 mg/mL, clear
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
Oc1ccc2sc3C(=O)NCCSc3c2c1
InChI
1S/C11H9NO2S2/c13-6-1-2-8-7(5-6)9-10(16-8)11(14)12-3-4-15-9/h1-2,5,13H,3-4H2,(H,12,14)
DHUAGGSHTKPOHU-UHFFFAOYSA-N
Azioni biochim/fisiol
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)