SML0335
Remacemide hydrochloride
≥98% (HPLC)
Sinonimo/i:
2-Amino-N-(1-methyl-1,2-diphenylethyl)-acetamide hydrochloride, FPL 12924AA, PR 934-423A
Saggio
≥98% (HPLC)
Forma fisica
powder
Condizioni di stoccaggio
desiccated
Colore
white to beige
Solubilità
H2O: >10 mg/mL
Temperatura di conservazione
room temp
Stringa SMILE
Cl.CC(Cc1ccccc1)(NC(=O)CN)c2ccccc2
InChI
1S/C17H20N2O.ClH/c1-17(19-16(20)13-18,15-10-6-3-7-11-15)12-14-8-4-2-5-9-14;/h2-11H,12-13,18H2,1H3,(H,19,20);1H
HYQMIUSWZXGTCC-UHFFFAOYSA-N
Azioni biochim/fisiol
Caratteristiche e vantaggi
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Eye Dam. 1
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Articoli
We offers many products related to ion channel family glutamate receptors for your research needs.