SMB01066
Rosiridin
≥90% (LC/MS-ELSD)
Sinonimo/i:
(-)-Rosiridin, (S)-Rosiridol 1-O-β-D-glucopyranoside, 6′-O-Deacetylrosiridoside C
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
plant
Saggio
≥90% (LC/MS-ELSD)
Stato
solid
PM
332.39
applicazioni
metabolomics
vitamins, nutraceuticals, and natural products
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
O1[C@H]([C@@H]([C@H]([C@@H]([C@H]1CO)O)O)O)OC\C=C(\C(O)CC=C(C)C)/C
InChI
1S/C16H28O7/c1-9(2)4-5-11(18)10(3)6-7-22-16-15(21)14(20)13(19)12(8-17)23-16/h4,6,11-21H,5,7-8H2,1-3H3/b10-6+/t11?,12-,13-,14+,15-,16-/m1/s1
PBPYEEMQIFDGSQ-MIYBPCGNSA-N
Descrizione generale
Applicazioni
Azioni biochim/fisiol
Caratteristiche e vantaggi
- Suitable for Biochemical and Biomedical research
- Versatile and adaptable for wide variety of laboratory and research applications
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)